Fontos dokumentumok
240176
DL-Malic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble 17.75g/100g at 20 °C(lit.)
diethyl ether: soluble 0.84g/100g at 20 °C(lit.)
dioxane: soluble 22.7 g/100g at 20 °C(lit.)
ethanol: soluble 45.53g/100g at 20 °C(lit.)
methanol: soluble 82.7 g/100g at 20 °C(lit.)
water: soluble 55.8g/100g at 20 °C(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a dopant in the ammonium dihydrogen phosphate (ADP) crystal to improve the properties of ADP crystals.
- To form a water-soluble complex, Nb-MA which can further react with LiCl to form lithium niobate (LiNbO3) powders.
- As a monomer to synthesize a co-polymer, poly(DL-lactic acid-co-α,β-malic acid) (PLMA) with DL-lactic acid which can be coated over magnetic Fe3O4 nanoparticles after functionalizing with fluorescein isothiocyanate (FITC), to be used as a MRI T2-contrast agent.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
397.4 °F
Lobbanási pont (C)
203 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)