Fontos dokumentumok
94916
DL-Malic acid
analytical standard
Szinonimák:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
95.0-105.0 wt. % (NaOH 0.1M, Titration)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
131-133 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 646.6 g/L at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
397.4 °F
Lobbanási pont (C)
203 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.