Merck
112577
Sigma-Aldrich
L-(−)-Malic acid
97%, optical purity ee: 99% (GLC)
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
Beilstein:
1723541
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
mp
101-103 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
L-(-)-Malic acid is an organic acid that is commonly found in wine. It plays an important role in wine microbiological stability.
Alkalmazás
L-(-)-Malic acid is a selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. It is also a versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid receptor agonists, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 analogue, and phoslactomycin B.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
I Yoshpe-Besançon et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 18 ( Pt 1), 93-102 (1993-08-01)
In previous papers we have reported that an aminopeptidase A (EC 3.4.11.7) purified from Staphylococcus chromogenes was able to catalyse the introduction of L-malic acid at the N-terminus of Tyr and Phe derivatives. We now show that this enzyme can
Zhigen Li et al.
Journal of synchrotron radiation, 27(Pt 1), 100-109 (2019-12-24)
Aluminium (Al) K- and L-edge X-ray absorption near-edge structure (XANES) has been used to examine Al speciation in minerals but it remains unclear whether it is suitable for in situ analyses of Al speciation within plants. The XANES analyses for
Kinetic determination of L (-) malic acid in wines using sequential injection analysis.
Segundo MA and Rangel AOSS.
Analytica Chimica Acta, 499(1), 99-106 (2003)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1713-1713 (1992)
Tetrahedron Letters, 48, 5601-5601 (2007)