Merck
M1000
Sigma-Aldrich
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
Beilstein:
1723541
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95% (titration)
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
mp
101-103 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
L-Malic acid is the naturally occurring isomer of malic acid, found mainly in sour and unripe fruits.
Alkalmazás
L-(-)-Malic acid may be used to prepare:
  • diethyl (S)-malate
  • ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
  • furo[3,2-i]indolizines
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Lei Shi et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497) (2020-05-23)
Although perovskite solar cells have produced remarkable energy conversion efficiencies, they cannot become commercially viable without improvements in durability. We used gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to reveal signature volatile products of the decomposition of organic hybrid perovskites under thermal stress.
A practical synthesis of ethyl (R)-and (S)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate and D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride from L-malic acid.
Lin WQ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1583-1587 (2001)
A stereospecific synthesis of (-)-Bestatin from L-malic acid.
Norman BH and Morris ML.
Tetrahedron Letters, 33(45), 6803-6806 (1992)
Asymmetric synthesis of furo [3, 2-i] indolizines from L-malic acid.
Lee YS, et al.
Tetrahedron, 55(15), 4631-4636 (1999)
Mc Murry JE
Organic Chemistry , Biological Approach (2016)
Protocols
Enzymatic Assay of Fumarase