Merck
02288
Sigma-Aldrich
L-(−)-Malic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
Beilstein:
1723541
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
optikai aktivitás
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
szennyeződések
≤0.3% water
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
mp
101-103 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤10 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Alkalmazás
L-(−)-Malic acid can be used:
  • As a carboxylate ligand in the preparation of a variety of chiral metal malates and coordination polymers.
  • In the preparation of poly(malic acid), which is a biodegradable, bioabsorbable and water-soluble polymer.
  • As a key ingredient in the total synthesis of (+)-australine, (+)-brasilenyne, epothilones B and D.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Coordination polymers built with a linear bis-imidazole and different dicarboxylates: unusual entanglement and emission properties.
Singh R and Bharadwaj P K
Crystal Growth & Design, 13(8), 3722-3733 (2013)
Synthesis of polyhydroxylated pyrrolizidine alkaloids of the alexine family by tandem ring-closing metathesis? transannular cyclization.(+)-Australine.
White J D and Hrnciar P
The Journal of Organic Chemistry, 65(26), 9129-9142 (2000)
Improved synthesis with high yield and increased molecular weight of poly (α, β-malic acid) by direct polycondensation.
Kajiyama T, et al.
Biomacromolecules, 5(1), 169-174 (2004)
Synthesis, Structure and Magnetic properties of Chiral and Nonchiral Transition?Metal Malates.
Beghidja A, et al.
Chemistry?A European Journal , 12(29), 7627-7638 (2006)
Total syntheses of epothilones B and D.
Mulzer J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(22), 7456-7467 (2000)