Fontos dokumentumok
O4126
Oxaloacetic acid
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Protocols
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.