Fontos dokumentumok
0120216
Half Fraser Broth in Bags
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogenes in accordance with ISO 11290, suitable for microbiology
Szinonimák:
Fraser broth primary enrichment
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 11290
according to ISO 11290
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
acriflavin hydrochloride, 0.0125 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
casein peptone, 5 g/L
di-sodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
lithium chloride, 3.0 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 5 g/L
nalidixic acid, 0.010 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L
sodium chloride, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation
microbiology
alkalmasság
Listeria spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?