Fontos dokumentumok
69198
Fraser Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Listeria Selective Enrichement Broth, Base (acc. Fraser)
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L
disodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
lithium chloride, 3.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L
sodium chloride, 20.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Listeria spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Warning : Lithium chloride is harmful. Avoid bodily contact and inhalation of vapours. On contact with skin wash with plenty of water immediately.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?