Fontos dokumentumok
70189
Violet Red Bile Glucose Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
VRBG-Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 21528-2:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13.0 g/L
bile salts, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
dextrose, 10.0 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone (from gelatin), 7.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?