Fontos dokumentumok
861291
Supelco
PAH Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
leírás
Separate Source
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 2000 μg/mL
    Anthracene 100 μg/mL
    Benz[a]anthracene 100 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
    Chrysene 100 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 100 μg/mL
    Fluorene 200 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
    1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    Naphthalene 1000 μg/mL
    Phenanthrene 100 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    Összes mutatása (18)
Figyelmeztetés
Danger
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)