Fontos dokumentumok
71008BC
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Javasolt termékek
product name
GDS Salmonella Tq,
Ügynökség
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AFNOR
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Minőségi szint
termékcsalád
Assurance GDS®
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
pkg of 100 tests
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 71008-100
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Next day results for foods
- Harmonized single enrichment medias for testing samples for other pathogen targets
- Utilizes the innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) device for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples
Komponensek
- Salmonella Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck KGaA.
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.