Fontos dokumentumok
71010BC
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS Listeria monocytogenes Tq, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
Ügynökség
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Minőségi szint
termékcsalád
Assurance GDS®
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
pkg of 100 tests
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 71010-100
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Listeria monocytogenes
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods.
- Single-step enrichment reduces handling time.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results.
- Simplified sample preparation does not require heating blocks or preparation of reagents.
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples.
Komponensek
- Listeria monocytogenes Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
- Listeria Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.