Fontos dokumentumok
EZHAWG474
Millipore
EZ-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Szinonimák:
Membrane filters, Semi-permeable membranes
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 7704
leírás
General microbiological analysis
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
Jellemzők
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
gyártó/kereskedő neve
EZ-Pak®
szűrőátmérő
47 mm
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.45 μm pore size
bemenet
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
kiszállítva
ambient
Általános leírás
EZ-Pak Filters are made of Mixed cellulose esters (MCE) with 0.45 μm pore size, white, gridded and 47mm diameter. These filters possess high recoveries and are more appropriate for general microbiological testings. EZ-Pak membranes and dispenser revolutionize filter handling for Membrane Filtration (MF) method testing by combining the benefits of ready-to-use, sterile, individually-packed membranes with unique handling ease.
Alkalmazás
These filters find application in Clinical, Cosmetics, Environmental, Food and Beverage, Industrial QC and Pharmaceutical industry. Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Jogi információk
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Related Content
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Az érintésmentes membránszűrő adagoló racionalizálhatja a membránszűrési tesztelési munkafolyamatot. EZ-Pak® szűrőmembránokkal használható nagy mennyiségű mintavételezéshez.