Fontos dokumentumok
86348
TCBS Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
Vibrio Selective Agar, Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 21872-1:2017
according to ISO 21872-2:2007
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 14 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
ferric citrate, 1 g/L
mixed peptone, 10 g/L
ox-bile, 5 g/L
sodium chloride, 10 g/L
sodium cholate, 3 g/L
sodium citrate, 10 g/L
sodium thiosulfate, 10 g/L
sucrose, 20 g/L
thymol blue, 0.04 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
8.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Vibrio spp.
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.