Fontos dokumentumok
441511
N-Acetyl-L-leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
N-Acetyl-L-(-)-leucine, Acetylleucine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?