product name
Nα-Acetyl-L-glutamine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 3