Fontos dokumentumok
D1415
4,6-Dioxoheptanoic acid
powder
Szinonimák:
Succinylacetone
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
66-67 °C (lit.)
lipidtípus
saturated FAs
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as component of dendritic cell conditioning medium and in the inhibition of ALA dehydratase (ALAD) in dendritic cells(50)
- as an inhibitor of heme biosynthesis in human mononuclear cells(51) and HeLa cells(52)
- as a standard for the quantification of succinylacetone from Plasmodium falciparum cultures(53)
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)