Merck
683647
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C2H9NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
CC(=O)N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTCCIMWXFLJLIA-OCZMAYJFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)