Fontos dokumentumok
00675
Tributyl phosphate
for extraction analysis, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
TBP, TBPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for extraction analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
savérték
<1
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.5 mg/kg
Co: ≤0.5 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?