Fontos dokumentumok
538728
Triethyl phosphate
ReagentPlus®, ≥99.8%
Szinonimák:
TEP, Ethyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.28 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 40 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.8%
öngyulladási hőmérséklet
845 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sensor Technology for Chemical Detection: Triethyl phosphate is utilized in the development of trisaryl phosphoric triamide-based resins for a quartz crystal microbalance sensor, enhancing the detection capabilities for sulfur mustard simulants, which is critical in chemical safety and environmental monitoring (Heo et al., 2024).
- Flame-Retardant Bio-based Composites: Research highlights the use of triethyl phosphate in creating flame-retardant, energy-storage, and transparent bio-based composites, leveraging natural cellulose templates to enhance both safety and environmental sustainability (Li et al., 2024).
- Environmental Biodegradation Studies: Triethyl phosphate is instrumental in a novel method for rapidly monitoring organophosphate flame retardants (OPFRs) by liquid-liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, a significant advancement in environmental science for assessing biodegradation (Losantos et al., 2024).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?