Fontos dokumentumok
158615
Tributyl phosphate
97%
Szinonimák:
TBP, TBPA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1ml in 165ml water
organic solvents: miscible
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- solvent in the solvent-detergent method for production of immunoglobulin for inactivation of viruses with lipid envelope on the model of duck hepatitis B virus
- ligand in the extraction of lanthanide ions from solid and liquid materials by supercritical CO2
- extractant for metal complexes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?