Fontos dokumentumok
240494
Tributyl phosphate
≥99%
Szinonimák:
TBP, TBPA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: miscible
water: soluble (1mL in 165mL)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tributyl phosphate (TBP) is an organophosphate compound widely used as an extraction solvent, flame retardant, and plasticizer.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?