Fontos dokumentumok
247049
Tributylphosphine
mixture of isomers, 97%
Szinonimák:
P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
392 °F
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
szennyeződések
<1% TBP oxide
5% TBP isomers
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
242.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
117 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.