Merck
767484
Sigma-Aldrich
Nickel
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.95% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: nickel
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
átmérő × vastagság
2.00 in. × 0.25 in.
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sputtering is a process whereby atoms are ejected from a solid target material due to bombardment of the target by energetic particles. The extreme miniaturization of components in the semiconductor and electronics industry requires high purity sputtering targets for thin film deposition.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Helmersson; U.; et al.
Thin Solid Films, 513, 1-1 (2006)
S M Marchan et al.
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, 21(1), 24-28 (2013-05-21)
Posterior resin bonded cast metal restorations (adhesive onlays) were used in a variety of clinical scenarios including: management of tooth wear and cracked tooth, as retainers for fixed bridge work, for correction of the occlusal plane and in providing cuspal
Marilia O S Seijo et al.
Journal of dental education, 77(5), 648-655 (2013-05-10)
Including students' perceptions in the educational process is considered a key component in monitoring the quality of academic programs. This study aimed to evaluate the concept of one's learning experience in endodontic teaching from the perspective of a group of
Michał Sarul et al.
Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, 22(2), 253-260 (2013-05-28)
Cognizance of the mechanical properties of nickel-titanium archwires is necessary for the management of orthodontic therapy with fixed appliances. Acting on the periodontium with forces that are too heavy may lead to such complications as: pain, tooth root resorption and
Fariborz Amini et al.
International journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 24(1), 43-44 (2013-06-05)
In this report, we present an uncomplicated approach to overcome lingual rolling of mandibular molars during orthodontic treatment, by using rectangular NiTi arch wire in twist fashion through the molar tube. The sequential steps of the twist manoeuvre on a
Cikkek
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.