Merck
119660
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Szinonimák:
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
About This Item
Lineáris képlet:
(ClCH2CH2O)3P(O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.49
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<10 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 7.82 g/L
sűrűség
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris(2-chloroethyl) phosphate is used as a flame retardant in plastics, especially inflexible foams used in automobiles and furniture and in rigid foams used for building insulation.
Alkalmazás
Tris(2-chloroethyl) phosphate was used in dynamic air sampling of airborne organophosphate triesters using a solid-phase microextraction device.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
449.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
232 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xianghao Ren et al.
Journal of water and health, 10(4), 522-530 (2012-11-21)
Being a typical micropollutant, tris-(2-chloroethyl)-phosphate (TCEP) is often found in aquatic environments. However, the potential effects of TCEP at environmental concentrations on apoptotic mechanisms are mostly unknown. Thus, the purpose of this study is to investigate the apoptotic regulatory protein
M Sala et al.
European journal of cancer & clinical oncology, 18(12), 1337-1344 (1982-12-01)
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris-BP) and Tris(2-chloroethyl) orthophosphate (Genomoll P) were analyzed for mutagenic and carcinogenic activity in several in vitro and in vivo mammalian systems. In the in vitro tests both Tris-BP and Genomoll P increased sister chromatid exchanges in V79 cells
K Dix et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1622-1629 (1994-11-01)
The pharmacokinetics of tris(2-chloroethyl) phosphate (TRCP, 20 mg/kg, iv) were investigated in awake male and female and anesthetized male Fischer 344 (F344) rats by conventional (CONV) sampling/detection methods (blood withdrawal with sample workup and analysis for TRCP). TRCP pharmacokinetics were
Jennifer Jackson et al.
The Science of the total environment, 405(1-3), 153-160 (2008-08-08)
Synthetic endocrine-disrupting chemicals (EDCs) have been found in surface waters throughout the United States, and are known to enter waterways via discharge from wastewater treatment plants (WWTPs). Studies addressing EDCs in wastewater do not examine their specific sources upstream of
H B Matthews et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 20(4), 477-485 (1993-05-01)
Previous short-term studies of tris(2-chloroethyl)phosphate (TRCP), a flame retardant used in industrial and consumer products, demonstrated that repeated administration of 350 mg TRCP/kg body wt by oral gavage resulted in necrosis of pyramidal neurons in the CA1 region of the