930245
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 50
Szinonimák:
TEM grids
About This Item
Javasolt termékek
product name
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 50
material
copper grid
formvar/carbon film
leírás
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
kiszerelés
box of 50
rácsméret
200 mesh
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)