Fontos dokumentumok
241288
Triphenyl phosphate
≥99%
Szinonimák:
Triphenoxyphosphine oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.3 mmHg ( 200 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
bp
244 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble(lit.)
alcohol: moderately soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?