1.00002
Tri-n-butyl phosphate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Tributyl phosphate, TBP, TBPA
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 146 °C
oldhatóság
6 g/L
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Tri-n-butyl phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup