CSPD-RO
Roche
CSPD ready-to-use
Disodium 3-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo [3.3.1.13,7]decan}-4-yl)phenyl phosphate
Szinonimák:
ready-to-use, cspd
Méret kiválasztása
149 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
149 000,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
>98% (HPLC)
Forma
solution
molekulatömeg
Mr 461
kiszerelés
pkg of 1 mL (11655884001[25mM])
pkg of 2 × 50 mL (11755633001[0.25mM] ready-to-use)
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used for the detection of alkaline phosphatase and alkaline phosphatase conjugates either in solution or on solid supports.
Tulajdonságok és előnyök
- Save time with a fast, highly sensitive substrate.
- Easily strip and reprobe membranes.
- Take multiple exposures of up to two days for each experiment.
- Reuse the substrate by filtering and storing in sodium azide.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Maleic Acid Buffer: 15 to 25 °C
Detection Buffer: 15 to 25 °C
Blocking Stock Solution, 10x: 2 to 8 °C
Blocking Solution: always prepare fresh
Antibody Solution: 2 to 8 °C
Egyéb megjegyzések
Purity: Purified by HPLC
Development time: Variable
Note: First exposure to X-ray film should be 15 to 30 minutes. Examine film and then determine other exposure times based on initial result.
Activated by preincubation (10 minutes at +37°C).
Apply substrate quickly to avoid drying of membrane (background).
Do not use plastic wrap to cover blot; use hybridization bags, acetate sheet protectors, or two sheets of transparent film.
Do not use nitrocellulose membranes.
Repeat exposures can be made several days after addition of substrate.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?