Fontos dokumentumok
12041677001
Roche
CDP-Star®, ready-to-use
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
Méret kiválasztása
227 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
227 000,00 Ft
Javasolt termékek
leírás
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Minőségi szint
Teszt
>98%
Forma
solution
kiszerelés
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
0.25 mM solution (0.124 mg/ml), ready-to-use, colorless solution
- Save time with a fast, ultra-sensitive substrate.
- Easily strip and reprobe membranes.
- Take multiple exposures of up to two days for each experiment.
Elkészítési megjegyzés
Maleic Acid Buffer: 15 to 25 °C, stable
Detection Buffer: 15 to 25 °C, stable
Blocking Solution: always prepare freshly
Antibody Solution: 2 to 8 °C
Egyéb megjegyzések
- First exposure to X-ray film should be 5-15 minutes. Examine film and then determine other exposure times based on initial result.
- No preincubation step required.
- Apply substrate quickly to avoid gray shadows from substrate drops and drying of membrane (leads to uneven, high background).
- Do not use plastic wrap to cover blot; use hybridization bags, acetate sheet protectors, or two sheets of transparent film.
- Exposure times are shorter than with CSPD.
- Do not use nitrocellulose membranes.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)