Fontos dokumentumok
CDP-RO
Roche
CDP-Star®
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Szinonimák:
CDP-Star® Chemiluminescent Substrate, ready-to-use, cdp-star, Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro[1,2-dioxetane-3,2′-(5-chlorotricyclo[3.3.1.13.7]decan])-4-yl]-1-phenyl phosphate
Teszt
>98%
Forma
solution
kiszerelés
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM])
bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
Általános leírás
25 mM solution (12.38 mg/ml), 100x concentration
Alkalmazás
- Southern blot
- Northern blot
- Dot blot
- Colony and plaque hybridization
- Gel shift assays
Tulajdonságok és előnyök
- Save time with a fast, ultra-sensitive substrate.
- Easily strip and reprobe membranes.
- Take multiple exposures of up to two days for each experiment.
- Reuse the substrate by filtering and storing in sodium azide.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Maleic Acid Buffer: 15 to 25 °C, stable
Detection Buffer: 15 to 25 °C, stable
Blocking Solution: always prepare freshly
Antibody Solution: 2 to 8 °C
Egyéb megjegyzések
- First exposure to X-ray film should be 5-15 minutes. Examine film and then determine other exposure times based on initial result.
- No preincubation step required.
- Apply substrate quickly to avoid gray shadows from substrate drops and drying of membrane (leads to uneven, high background).
- Do not use plastic wrap to cover blot; use hybridization bags, acetate sheet protectors, or two sheets of transparent film.
- Exposure times are shorter than with CSPD.
- Do not use nitrocellulose membranes.
- Repeat exposures can be made up to two days after the addition of substrate.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?