Fontos dokumentumok
11093657910
Roche
DIG DNA Labeling and Detection Kit
Szinonimák:
dna labeling and detection kit, dig
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 25 labeling reactions
sufficient for 50 blots
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contents:
- Unlabeled Control DNA 1, 100 μg/ml
- Unlabeled Control DNA 2, 200 μg/ml
- DNA Dilution Buffer
- DIG-labeled Control DNA, 5.2 μg/ml
- 10x Hexanucleotide Mix
- 10x dNTP Labeling Mixture
- Klenow Enzyme, Labeling grade, 2 U/μl
- Anti-digoxigenin-AP-conjugate, 750 U/ml
- NBT/BCIP Concentrated Stock Solution
- Blocking Reagent
Egyediség
Alkalmazás
- Southern blots
- Northern blots
- Dot blots
- Colony and plaque screening
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Unlabeled Control DNA 1 100 µg/ml
- Unlabeled Control DNA 2 200 µg/ml
- DNA Dilution Buffer
- DIG-labeled Control DNA 5.2 µg/ml
- Hexanucleotide Mix 10x concentrated
- dNTP Labeling Mixture 10x concentrated
- Klenow Enzyme, Labeling grade 2 U/µl
- Anti-digoxigenin-AP-conjugate antibody 750 U/ml
- NBT/BCIP Concentrated Stock Solution
- Blocking Reagent
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flashNot applicable
Lobbanási pont (C)
does not flashNot applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.