Fontos dokumentumok
11585614910
Roche
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay), sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
Szinonimák:
DIG system, dna labeling
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay)
sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in Southern blots
- in northern blots
- in dot blots
- in colony and plaque hybridizations
- for all types of filter hybridization
- for single-copy gene detection in total genomic DNA, even from organisms with high complexity, for example, human, barley, and wheat
Kiszerelés
Elv
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- DIG-High Prime 5x concentrated
- DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
- DNA Dilution Buffer
- Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
- CSPD ready-to-use
- Blocking Solution 10x concentrated
- DIG Easy Hyb Granules
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.