Ugrás ide:
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
| Önnek/Cikkszám | Elérhetőség | Ár |
|---|---|---|
20 sheets | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 110 000,00 Ft |
10 sheets | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 199 000,00 Ft |
1 roll | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 269 000,00 Ft |
Erről a tételről
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.54
Roll w × l:
0.3 m × 3 m
Packaging:
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
110 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?packaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
0.3 m × 3 m
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
storage temp.
20-25°C
General description
Microporous nylon 66 membrane on a polyester support, carrying positively charged (pH 3 - 10) quaternary ammonium groups.
Surface Properties: Pore size of 0.45μm
Surface Properties: Pore size of 0.45μm
Application
- The physical and chemical properties of the nylon membranes make them specifically useful as a matrix for hybridization with nonradioactively (e.g., digoxigenin or biotin) and radioactively (e.g., [32P], [35S], an [3H])-labeled DNA, RNA, or oligonucleotide probes: Southern blots[1]
- Northern blots[2]
- Dot blots
Features and Benefits
Microporous nylon 66 membrane on a polyester support, carrying positively charged quaternary ammonium groups.
Contents: Membranes
Contents: Membranes
Analysis Note
Function tested for homogenous DNA detection in Southern blot procedures using the DIG System.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
1 of 1
Ez a tétel | |||
|---|---|---|---|
| roll W × L 0.3 m × 3 m | roll W × L - | roll W × L - | roll W × L - |
| packaging pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm]) | packaging pkg of 50 discs (82 mm diameter) | packaging - | packaging pkg of 50 ea |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| sheet W × L 10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm | sheet W × L - | sheet W × L - | sheet W × L - |
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?