Méret kiválasztása
Erről a tételről
használat
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The PCR DIG Probe Synthesis Kit contains the Expand High Fidelity DNA polymerase mix. This robust enzyme mix with proofreading activity will polymerize probes 40 bp to 5 kb long using 10 pg plasmid DNA and 10 ng genomic DNA as template. The DIG-labeled probes are stable for over one year.
Alkalmazás
The concentration of the supplied dUTP-nucleotide mix can be adjusted according to probe length. Labeling effectiveness can quickly be determined on an agarose gel.
Stripping and reprobing of membranes is possible multiple times following the protocol in the package insert.
One PCR labeling reaction (50 μl) will typically yield enough probe for 20 ml hybridization solution. The kit can be used for approximately 25 reactions (50 μl).
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Under PCR conditions as described in this package insert, the control reaction generates an amplification product of 442bp. Due to multiple incorporations of DIG-dUTP during the PCR process, the molecular weight of the PCR products is significantly increased compared to the unlabeled PCR product. A specific fragment pattern is detected after hybridization of the PCR product to 10μg human genomic DNA followed by chemiluminescent detection.
Egyéb megjegyzések
Csak a készletek alkatrészei
- Enzyme Mix, Expand High Fidelity 3.5 U/μl
- PCR DIG Probe Synthesis Mix, containing dATP, dCTP, dGTP (2 mM each) 10x concentrated
- PCR Buffer with MgCl2 10x concentrated
- dNTP Stock Solution, containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (2 mM each), pH 7.0 10x concentrated
- Control Template, plasmid DNA in Tris/EDTA buffer, pH 8.0. The 5-kb plasmid contains the cDNA for the human tissue-type plasminogen activator (tPA) 20 pg/μl
- Control PCR Primer Mix, containing 50 pmol of each primer, control PCR primer 1 and 2 2 mM each
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Kapcsolódó tartalom