Fontos dokumentumok
11796895001
Roche
DIG Easy Hyb™ Granules
powder, suitable for hybridization
Szinonimák:
DIG system
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for
Minőségi szint
Forma
powder
használat
sufficient for 6 x 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
hybridization: suitable
szín
white
pH
7,0
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for nucleic acid hybridization
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- DIG Easy Hyb™ is a convenient ready-to-use hybridization buffer, saving time and effort.
- DIG Easy Hyb aligns with the principles of Green Chemistry by offering a greener alternative for hybridization buffers.
Elkészítési megjegyzés
Note: For applications with Northern blots, DIG Easy Hyb Granules must be dissolved under RNase-free conditions.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
DIG Easy Hyb™ Granules Protocol & Troubleshooting