Fontos dokumentumok
C0712
CDP-Star® Chemiluminescent Substrate
0.25 mM in H2O
Szinonimák:
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro[1,2-dioxetane-3,2′-(5-chlorotricyclo[3.3.1.13.7]decan])-4-yl]-1-phenyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥75% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm)
koncentráció
0.25 mM in H2O
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.