Fontos dokumentumok
BGALD-RO
Roche
β-Galactose Dehydrogenase
from Pseudomonas fluorescens
Szinonimák:
D-galactose dehydrogenase, D-galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Pseudomonas fluorescens
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
suspension
specifikus aktivitás
~5 units/mg protein (At 25 °C with D-galactose as the substrate; standardized with BSA.)
molekulatömeg
64,000 Da
kiszerelés
pkg of 1 mL (10104973001 [1 mg])
pkg of 1 mL (10104981001 [5 mg])
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
optimális pH
8.4 (0.1 M in Tris buffer)
pH-tartomány
4.6-9.2
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for enzyme test
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
ADH <0.01%
LDH <0.5%
NADH oxidase <0.1%
galactosidase <0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Galactose dehydrogenase does not oxidize L-galactose, D-arabinose, D-glucose, L-fucose, D-ribose, D-xylose, D-glucuronic acid, D-galacturonic acid or D-galactose-6-phosphate. The enzyme will use either NAD (Km = 0.24 mM; relative rate = 1.0) or NADP (Km = 2.3 mM; relative rate = 0.32).
Alkalmazás
Minőség
Szekvencia
Egység definíció
The QC assay produces 1 mol of NADH per mol of galactose oxidized.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?