Fontos dokumentumok
G6637
β-Galactose Dehydrogenase from Pseudomonas fluorescens
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
D-Galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Pseudomonas fluorescens
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein (biuret)
szín
white
alkalmasság
suitable for enzyme test
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások