Fontos dokumentumok
10786357001
Roche
Ribonuclease H (RNase H)
from Escherichia coli H 560 pol A1
Szinonimák:
rnase h
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli ( H 560 pol A1)
Minőségi szint
Teszt
100%
Forma
solution
specifikus aktivitás
~40000 units/mg protein
kiszerelés
pkg of 100 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
cDNA synthesis: suitable
szín
colorless
optimális pH
7.5-9.1
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for molecular biology
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
RNase, none detected (up to 10 U with MS- II- RNA)
endonuclease ~10 units, none detected (using lambda-DNA)
nicking activity 10 units, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Géninformáció
Escherichia coli ... rnhA(946955)
Általános leírás
Source: E. coli H560 pol A1
Storage Buffer: 25 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1 mM dithiothreitol, 0.1 mM EDTA, 50% glycerol (v/v), pH 8.0 (+4°C)
Volume Activity: 1 x 103 U/ml assayed according to Hillenbrand & Staudenbauer.
Alkalmazás
- In vivo RNA-primed initiation of DNA synthesis
- Elimination of mRNA during second-strand cDNA synthesis
- Site-specific cleavage of RNA
- Detection of RNA:DNA regions in double-stranded DNA of natural origin
- Removal of poly (A) sequences of mRNA if oligo (dT) is present
- RNA extraction and quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Eliminate potential sources of PCR errors.
- Increase accessibility of primers during subsequent PCR.
Minőség
Egység definíció
Volume Activity: Approximately 1 U/μl
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?