Fontos dokumentumok
RNASEA-RO
Roche
RNase A
from bovine pancreas
Szinonimák:
Rnase
Méret kiválasztása
25 800,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
25 800,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
Forma
dry powder
specifikus aktivitás
50 U/mg (+25°C, RNA as substrate)
molekulatömeg
Mr = 13,700
kiszerelés
pkg of 100 mg (10109169001)
pkg of 25 mg (10109142001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
Paraméterek
65 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
flow cytometry: suitable
optimális pH
7.0-7.5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Feloldás
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?