R4875
Ribonuclease A from bovine pancreas
Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
Szinonimák:
Pancreatic Ribonuclease, RNAsea, RNase A, Ribonucleate 3′-pyrimidinooligonucleotidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
típus
Type I-A
form
powder
specifikus aktivitás
≥50 Kunitz units/mg protein
molekulatömeg
~13,700
koncentráció
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
technika/technikák
cell based assay: suitable
szennyeződések
salt, essentially free
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
protease, essentially free
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
- RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
- RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
- RNase A supports the analysis of RNA sequences.
- RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
- Purification of DNA is supported by RNase A.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Alkalmazás
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.