Fontos dokumentumok
MAK015
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
G-6-PD Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
cancer; hematological disorder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... H6PD(9563)
mouse ... H6PD(100198)
rat ... H6PD(298655)
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Elv
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.