MAB3199
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD324
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
67A4, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH1(999)
Egyediség
Antigen is expressed in non-neural epithelial tissues.
Immunogén
Alkalmazás
FACS Analysis
Functional blocking of E-cadherin
Does not work well for immunoprecipitation
Original paper, Buhring, H et al Leukemia 10:106-116, 1996.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2