Fontos dokumentumok
U3254
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-E-Cadherin, Anti-LCAM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DECMA-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, human, canine, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,600 using cultured MDCK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg