Fontos dokumentumok
SML0407
ML 141
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[4,5-Dihydro-5-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (warmed, clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NS(C1=CC=C(C=C1)N2N=C(C3=CC=CC=C3)CC2C4=CC=C(OC)C=C4)(=O)=O
InChI
1S/C22H21N3O3S/c1-28-19-11-7-17(8-12-19)22-15-21(16-5-3-2-4-6-16)24-25(22)18-9-13-20(14-10-18)29(23,26)27/h2-14,22H,15H2,1H3,(H2,23,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBNZBMVRFYREHK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to inhibit CDC42 GTPase in human immortalized gingival epithelial (HIGE) cells
- as inhibitors of Rho kinase to study the role of small Rho GTPases on localization of peripheral nuclei
- as actin regulator inhibitor, to determine which actin regulators and nucleators are involved in the assembly of F-actin cages around damaged mitochondria
- as a selective, non-competitive inhibitor of Cdc42 to treat CCD-1070Sk cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.