05-321
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-phosphotyrosine clone 4G10
Méret kiválasztása
228 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 10.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
228 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 10.részletek
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4G10®, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr)
Related Categories
Általános leírás
The advent of anti-phosphotyrosine antibodies is one of significant events in signal transduction research. Before the availability of anti-phosphotyrosine antibodies, tyrosyl phospyhorylation of proteins and enzymes was investigated through hazardous and time-consuming radioactive experiments. Anti-phosphotyrosine antibodies are commonly used in western blots after the targeted proteins have been immunoprecipitated to measure the tyrosyl phosphorylation of the proteins. Anti-phosphotyrosine antibodies are also directly used on cell lysate to examine the overall change of tyrosine phosphorylation level in reponse to various treatments.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
2-4 μg of a previous lot immunoprecipitated quantitatively the phosphotyrosine containing proteins in the lysate of a confluent culture (10 cm dish) of cells expressing an activated tyrosine kinase. To preserve phosphotyrosine, add: 0.2 mM sodium orthovanadate to the lysis buffer.
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells (Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
IgG2bκ mouse monocolonal antibody produced in vitro by mouse-mouse hybridoma 4G10 (FOX-NY [NS-1 derivative] myeloma x spleen cells).
Tárolás és stabilitás
NOTE: DO NOT FREEZE.
For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8ºC. Save the supernatant for application.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.