Fontos dokumentumok
SAB4200684
Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin antibody produced in rat
clone DECMA-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Arc-1, CD324, CDHE, E-cadherin (epithelial), ECAD, LCAM, UVO, cadherin 1, type 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DECMA-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~120 kDa
faj reaktivitás
dog, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of MDCK cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MDCK cells
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cdh1(12550)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás