Fontos dokumentumok
C2542
Monoclonal Anti-N-Cadherin antibody produced in mouse
clone GC-4, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-A-CAM, Anti-A-Cell Adhesion Molecule
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GC-4, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken, mouse, human, rabbit, rat
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using chicken cardiac muscle
microarray: suitable
western blot: 1:100 using chicken or rat cardiac muscle
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)