Fontos dokumentumok
233412
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl cyanoglyoxalate-2-oxime, Ethyl isonitrosocyanoacetate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
130-132 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
ester
nitrile
oxime
SMILES string
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Általános leírás
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is also called as Oxyma. It is a highly efficient greener alternative for the amide and peptide synthesis.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?